GERPN2125
ECL™ Blocking Agent
Cytiva RPN2125
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 40 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN2125
kolor
White
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podczas procesu Western blot niespecyficzne wiązanie przeciwciał z błoną jest szkodliwe dla specyficzności i czułości testu. Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczne jest zablokowanie części membrany, które nie są jeszcze zajęte przez białka. Środek blokujący Amersham ECL może być stosowany do blokowania membran nitrocelulozowych Amersham Protran (NC) i polifluorku winylidenu (PVDF) Amersham Hybond, gdy jest stosowany wraz z odczynnikami do detekcji chemiluminescencji ECL, takimi jak Amersham ECL, ECL start, ECL Prime i ECL Select.
Zastosowanie
Ten środek blokujący jest przeznaczony do blokowania membran nitrocelulozowych i PVDF używanych z odczynnikami 7699 i 7699 Plus Western Blotting Detection Reagents.
Cechy i korzyści
- Każde opakowanie zawiera 40 g środka blokującego membranę.
- Wystarcza na co najmniej 20 miniblotów.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Identification of Melanoma Antigens Using a Serological Proteome Approach (SERPA)
Ayako Suzuki, et al.
Cancer, Genomics, and Proteomics (2010)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GERPN2125 | 4061834084938 |