Kluczowe dokumenty
GERPN3243
ECL Start Western Blotting Detection Reagent
Cytiva RPN3243, pkg of 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
opakowanie
pkg of 200 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3243
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Amersham ECL start to odczynnik do detekcji chemiluminescencyjnej z rodziny produktów Amersham ECL, który jest zalecany do analizy potwierdzającej i wykrywania wysokich do średnich poziomów endogennych białek. Amersham ECL start charakteryzuje się długim czasem trwania sygnału, co umożliwia wielokrotną ekspozycję membrany, a także wygodne okno czasowe między eksperymentem a analizą.
Zastosowanie
7699 Odczynnik do wykrywania western blotting został użyty do western blotting.
Cechy i korzyści
  • Elastyczność: Długi czas trwania sygnału zapewnia elastyczność projektowania testów i niezawodne wykrywanie dużych zestawów eksperymentalnych.
  • Niskie tło: Niskie tło, niezależnie od metody wykrywania.
  • Stabilność roztworu roboczego: Roztwór roboczy jest stabilny przez 5 dni.
  • Długi okres trwałości: Długi okres trwałości wynoszący 18 miesięcy jest wygodny dla tych, którzy przeprowadzają Western blot rzadko.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić certyfikat analizy tego produktu, należy odwiedzić stronę www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Starlee Lively et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 433-433 (2018-12-14)
Addressing potential sex differences in pre-clinical studies is crucial for developing therapeutic interventions. Although sex differences have been reported in epidemiological studies and from clinical experience, most pre-clinical studies of neuroinflammation use male rodents; however, sexual dimorphisms in microglia might
Starlee Lively et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 115-115 (2018-05-22)
The cytokine, transforming growth factor β1 (TGFβ1), is up-regulated after central nervous system (CNS) injuries or diseases involving microglial activation, and it has been proposed as a therapeutic agent for treating neuroinflammation. Microglia can produce and respond to TGFβ1. While
Grégoire Stik et al.
Nature genetics, 52(7), 655-661 (2020-06-10)
Three-dimensional organization of the genome is important for transcriptional regulation1-7. In mammals, CTCF and the cohesin complex create submegabase structures with elevated internal chromatin contact frequencies, called topologically associating domains (TADs)8-12. Although TADs can contribute to transcriptional regulation, ablation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GERPN32434061834085225