GERPN3000
ECL™ Direct Nucleic Acid
Cytiva RPN3000, pack of 1 ea
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3000
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Each system includes the following reagents, sufficient for labeling 5 to 10 μg nucleic acid and detecting 2000 to 4000 cm2 of membrane (depending on product ordered): labeling reagent, crosslinker, control DNA, blocking agent, ECL™ Detection Reagents, and ECL™ Gold Hybridization Buffer.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Direct probe labeling in a 10 min reaction, 1 h from hybridization to detection with ECL™ Direct, Hybond® N+, and Hyperfilm ECL.
- Eliminates handling, waste, and regulatory issues associated with the use of radioactivity.
- No need to strip blots before reprobing.
- For fast and easy detection of medium- to high-target amounts in applications such as colony/plaque screens, dot blots, and PCR product analyses.
- Consistent results combining strong signals with very Low backgrounds.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Produkty
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.