Kluczowe dokumenty
GERPN3001
ECL Direct Nucleic Acid
Cytiva RPN3001, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NA.31
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3001
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7699 System bezpośredniego znakowania i wykrywania.
Zastosowanie
7699 Direct Nucleic Acid Labeling and Detection Systems opierają się na bezpośrednim znakowaniu sond DNA lub RNA peroksydazą chrzanową (HRP) w prostej 20-minutowej reakcji chemicznej. Otrzymana sonda może być używana bez oczyszczania. Detekcja jest osiągana poprzez generowanie światła w wyniku katalizowanego przez HRP rozpadu luminolu.
Każdy system zawiera następujące odczynniki, wystarczające do znakowania od 5 do 10 μg kwasu nukleinowego i wykrywania od 2000 do 4000 cm2 membrany (w zależności od zamówionego produktu): odczynnik do znakowania, środek sieciujący, kontrolne DNA, środek blokujący, odczynniki do detekcji 7699 i bufor do hybrydyzacji 7699 Gold.
Cechy i korzyści
  • Bezpośrednie znakowanie sondy w reakcji trwającej 10 minut, 1 godzina od hybrydyzacji do detekcji za pomocą 7699 Direct, 7258 N+ i Hyperfilm ECL.
  • Eliminuje obsługę, odpady i kwestie regulacyjne związane z wykorzystaniem radioaktywności.
  • Nie ma potrzeby rozbierania blotów przed reprobingiem.
  • Do szybkiego i łatwego wykrywania średnich i dużych ilości docelowych w zastosowaniach takich jak badania przesiewowe kolonii/płytek, dot bloty i analizy produktów PCR.
  • Spójne wyniki łączące silne sygnały z bardzo niskim tłem.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Couturier et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 20(12), 2559-2565 (2000-12-16)
Type II secreted phospholipase A(2) (sPLA(2)) releases precursors of important inflammatory lipid mediators from phospholipids. Some observations have indicated that the sPLA(2), which has been implicated in chronic inflammatory conditions such as arthritis, contributes to atherosclerosis in the arterial wall.
G Y Akita et al.
Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc, 5(2), 154-158 (1993-04-01)
A previously described bluetongue virus (BTV) serogroup polymerase chain reaction (PCR) assay was applied to clinical samples. The sensitivity of the BTV serogroup PCR was increased by the use of non-radioactive chemiluminescent hybridization. Unfractionated whole blood samples from rams experimentally
C Couturier et al.
The Journal of biological chemistry, 274(33), 23085-23093 (1999-08-07)
Type II-secreted phospholipase A(2) (type II-sPLA(2)) is expressed in smooth muscle cells during atherosclerosis or in response to interleukin-1beta. The present study shows that the induction of type II-sPLA(2) gene by interleukin-1beta requires activation of the NFkappaB pathway and cytosolic
H M Peng et al.
Molecular pharmacology, 54(4), 740-747 (1998-10-10)
The regulation of cytochrome P450 (CYP) 2E1, the ethanol-inducible isoform, is particularly complex. The level is affected by a variety of other foreign compounds, by insulin (as studied in several laboratories), and by triiodothyronine (T3), which has not been previously
K Aogi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 5(10), 2790-2797 (1999-10-28)
The analysis of the tissue expression patterns of both the telomerase enzyme and the adhesion molecule CD44 has highlighted these molecules as potential tumor markers. In this study, the expression of these markers was analyzed in frozen tissue samples of
Produkty
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
Informacje ogólne i protokoły opisujące różne metody stosowane przez biologów molekularnych do wykrywania próbek białek lub kwasów nukleinowych związanych z błonami.