GERPN3006
ECL™ Gold Buffer
Cytiva RPN3006, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NA.31
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN3006
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Systemy bezpośredniego znakowania i wykrywania kwasów nukleinowych ECL są oparte na bezpośrednim znakowaniu sond DNA lub RNA peroksydazą chrzanową (HRP) w prostej 20-minutowej reakcji chemicznej. Otrzymana sonda może być używana bez oczyszczania. Wykrywanie odbywa się poprzez generowanie światła w wyniku katalizowanego przez HRP rozpadu luminolu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
H Nonogaki et al.
Plant physiology, 123(4), 1235-1246 (2000-08-12)
Endo-beta-mannanase (EC 3.2.1.78) is involved in hydrolysis of the mannan-rich cell walls of the tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) endosperm during germination and post-germinative seedling growth. Different electrophoretic isoforms of endo-beta-mannanase are expressed sequentially in different parts of the endosperm, initially
D S Li et al.
The Journal of general virology, 75 ( Pt 7), 1713-1722 (1994-07-01)
Libraries of cDNA were generated from polyadenylated RNAs derived from Marek's disease virus (MDV)-transformed cell lines by directional cloning of oligo-(dT)-primed cDNAs in lambda gt22A. Analysis of the libraries for viral sequences showed that a number of cDNA clones originated
T Yugawa et al.
Journal of virology, 72(3), 2272-2279 (1998-03-14)
We previously reported (N. Watanabe, M. Nishi, Y. Ikawa, and H. Amanuma, J. Virol. 65:132-137, 1991) that the mutant Friend spleen focus-forming virus (F-SFFV(MS)), which encodes a mutant gp55 membrane glycoprotein with an ecotropic env gp70 sequence, was nonpathogenic. Here
Cory M Robinson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(25), 9667-9672 (2006-06-13)
Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) 0157:H7 is a food-borne pathogen that can cause bloody diarrhea and, occasionally, acute renal failure as a consequence of Shiga toxin (Stx) production by the organism. Stxs are potent cytotoxins that are lethal to animals at
K Okumura et al.
The Journal of biological chemistry, 273(31), 19469-19475 (1998-07-25)
The phospholipase A2 (PLA2) inhibitor PLIbeta, purified from the blood plasma of Chinese mamushi snake (Agkistrodon blomhoffii siniticus), is a 160-kDa trimer with three 50-kDa subunits; and it inhibits specifically the enzymatic activity of the basic PLA2 from its own