Kluczowe dokumenty
GE28-9068-37
Hyperfilm ECL
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 100 ea
Synonim(y):
ECL Film
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28906837
szer. × dł.
18 cm × 24 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folia 7859 7699 jest podwójnie powlekana. Zapewnia lepszą przejrzystość, która daje doskonały kontrast i widoczność pasm w wykrywaniu sygnałów chemiluminescencyjnych w analizie Western blot.
7859 7699 folia zapewnia niskie tło z redukcją widocznych artefaktów i doskonałą detekcję celu o niskim stężeniu. Folia 7859 7699 jest odpowiednia do stosowania ze wszystkimi systemami chemiluminescencyjnymi światła niebieskiego i zielonego oraz zatwierdzona do stosowania z odczynnikiem 7699 start, odczynnikiem 7699, odczynnikiem 7699 Prime, odczynnikiem ECL Select i odczynnikiem CDP-Star.
Folia 7859 7699 jest zbudowana z przezroczystego podłoża pokrytego z obu stron emulsją fotograficzną, która jest chroniona warstwą zapobiegającą zarysowaniom. Powłoka zapobiegająca zadrapaniom zmniejsza ryzyko widocznych artefaktów (np. śladów po plastikowej folii), a przezroczysta, bezbarwna podstawa zapewnia łatwy odczyt obrazów bez pogorszenia czułości.
Poprawa wykrywania celów o niższym stężeniu podczas chemiluminescencyjnej analizy Western blot poprzez wydłużenie czasu ekspozycji bez zwiększania szumów tła. Film 7859 7699 może być przetwarzany w automatycznych procesorach lub ręcznie w zbiornikach i tacach przy użyciu większości popularnych wywoływaczy i utrwalaczy filmów rentgenowskich.
Zastosowanie
Hyperfilm ECL film has been used:
  • to create images fit for publishing
  • for blue and green light-based chemiluminescence northern, southern, and western blotting procedures
  • for the detection of proteins and nucleic acids at lower concentrations
Cechy i korzyści
  • Membrana Western blot o wysokiej czułości do wykrywania niskich stężeń docelowych kwasów nukleinowych i białek
  • Zoptymalizowana do stosowania we wszystkich systemach Western blot wykorzystujących chemiluminescencję w świetle niebieskim i zielonym
  • Wyraźne tło dla doskonałego kontrastu i lepszej rozdzielczości pasm
  • Tworzy obrazy o jakości publikacji
  • Łatwy odczyt
  • Łatwy w użyciu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
ECL is a trademark of Cytiva
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)