GERPN6101M
Bibuła Hybond
L × W 20 cm × 20 cm, sheets membrane, pack of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
Polecane produkty
Materiały
cellulose
sheets membrane
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN6101M
Parametry
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość
0.39 mm
gramatura
97 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuła z czystej celulozy o grubości 0,39 mm do zastosowań w elektroforezie żelowej
Cechy i korzyści
- Pager laboratoryjny do elektroforezy żelowej we wszystkich zastosowaniach biologii molekularnej i badaniach białek.
- Zalecany do stosowania ze wszystkimi membranami do blottingu Hybond.
- Wysoka czystość i jednorodność zapewnia spójne i powtarzalne wyniki.
- Papier z czystej celulozy o grubości NA,39 mm, średniej wytrzymałości na zwilżanie i gładkiej powierzchni.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)