Kluczowe dokumenty
WHA10427818
Whatman® gel blotting paper, Grade GB003
GB003 blotting sheets, 20 x 20 cm, 100/pk
Synonim(y):
Western blotting paper, Z698202, blotting paper, protein blotting paper
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
Materiały
sheets
Właściwości
Grade GB003
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10427818
Whatman Article No. 28415441 (US reference)
szer. × dł.
20 cm × 20 cm
przydatność
suitable for (lysis/denaturation of colony or plaque lifts and Western blots)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bibuła ogólnego przeznaczenia 0,8 mm zalecana do lizy/denaturacji kolonii lub płytek, a także do Western blot.
GB003
Bibuła ogólnego przeznaczenia (0,8 mm) wykonana z czystych surowców o wysokiej chłonności, stosowana jako podłoże do żelu membranowego. Gruby papier zalecany do lizy/denaturacji wyciągów kolonii lub płytek oraz Western blot.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków. Zapewnia brak zanieczyszczeń podczas etapów transferu.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych i blottingu. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne dla uzyskania czystych i równomiernych transferów podczas blottingu.
  • Whatman 3MM Chr jest uważany za standard branżowy w procedurach blottingu.
  • Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach precyzyjnie przyciętych do najpopularniejszych rozmiarów żeli i membran transferowych. Umożliwia "nieszablonowe" użycie i eliminuje różnice między arkuszami.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)