GERPN82D
Hybond® ECL™ nitrocellulose membranes
diam. 82 mm, disks nitrocellulose, pack of 50 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
disks nitrocellulose
nitrocellulose
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN82D
Średnica
82 mm
kolor
White
wielkość porów
0.45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hybond ECL zapewnia doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło dla wszystkich systemów znakowania i wykrywania (radioaktywnych, nieradioaktywnych i chromogennych), szczególnie w przypadku stosowania z systemem ECL Western blotting, Amersham ECL Prime, Amersham ECL Select i ECL Plex Western blotting detection system.
Specjalne cechy opakowania obejmują przekładki po obu stronach membrany i hermetyczną zamykaną aluminiową torbę z miejscem na etykietę do oznaczenia daty otwarcia.
Cechy i korzyści
- Rozmiar porów 0,45 µm. Specjalne cechy opakowania zwiększają wydajność membrany pod względem obsługi i spójności wyników. Nieobsługiwana, w 100% czysta membrana nitrocelulozowa zatwierdzona do użytku ze wszystkimi systemami ECL Western blotting i do wszystkich zastosowań związanych z blottingiem białek.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protokoły
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.