Kluczowe dokumenty
IESN08132
Millipore
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 cm x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nazwa produktu
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Materiały
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
easily wetted with water
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
8.5 cm × 13.5 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3