IPSN08132
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
Synonim(y):
Blotting sandwich
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon®-P Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
Materiały
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
8.5 cm × 13.5 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive