Kluczowe dokumenty
IPSN07852
Millipore
Immobilon®-P Blotting Sandwich
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
Synonim(y):
Blotting Membrane, Blotting Sandwich
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Materiały
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
7 cm × 8.4 cm
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
160 μg/cm2 (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: IPSN
Zastosowanie
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
Informacje prawne
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3