Kluczowe dokumenty
GBL664475
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 0.25 mm, (No adhesive)
Synonim(y):
arkusz silikonu
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
Materiały
clear silicon
sterylność
non-sterile
Właściwości
(No adhesive)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664475
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Przezroczysty materiał silikonowy CultureWell pozwala badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Mogą być używane do izolowania komórek hodowanych w naczyniach hodowlanych lub oddzielania wielu próbek przymocowanych do szkiełek mikroskopowych.
Zastosowanie
Silikonowy arkusz izolacyjny Grace Bio-Labs CultureWell został wykorzystany do zaprojektowania wielonarządowego urządzenia mikrofizjologicznego i do umieszczenia w nim preparatów komórkowych.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)