GBL665273
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material
thickness 1.5 mm, (Adhesive on one side)
Synonim(y):
Arkusz silikonowy z jednostronnym klejem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear silicon
sterylność
non-sterile
Właściwości
(Adhesive on one side)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 665273
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
1.5 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL665273-5EA | 4061832400471 |