Kluczowe dokumenty
SAB5700928
Sigma-Aldrich
Enzym rozkładający insulinę(IDE)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDE(3416)
Opis ogólny
Gen ten koduje metalopeptydazę cynkową, która degraduje wewnątrzkomórkową insulinę, a tym samym kończy aktywność insuliny, a także uczestniczy w międzykomórkowej sygnalizacji peptydowej poprzez degradację różnych peptydów, takich jak glukagon, amylina, bradykinina i kallidyna. Preferencyjne powinowactwo tego enzymu do insuliny skutkuje zależnym od insuliny hamowaniem degradacji innych peptydów, takich jak beta-amyloid. Niedobory funkcji tego białka są związane z chorobą Alzheimera i cukrzycą typu 2, ale nie wykazano, aby mutacje w tym genie były przyczyną tych chorób. Białko to lokalizuje się głównie w cytoplazmie, ale w niektórych typach komórek lokalizuje się w przestrzeni pozakomórkowej, błonie komórkowej, peroksysomach i mitochondrium. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Dodatkowe warianty transkryptu zostały opisane, ale nie zostały zweryfikowane eksperymentalnie.[dostarczone przez RefSeq, Sep 2009].
Immunogen
Syntetyzowany peptyd enzymu degradującego insulinę (enzym degradujący insulinę (IDE)) pochodzący z ludzkiego enzymu degradującego insulinę (enzym degradujący insulinę (IDE))
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700928-100UL4065267659022