GBL666475
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material
thickness 0.25 mm, (Adhesive on both sides)
Synonim(y):
Arkusz silikonowy z dwustronnym klejem
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
clear silicon
Właściwości
(Adhesive on both sides)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 666475
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Przezroczysty materiał silikonowy CultureWell pozwala badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Mogą być używane do izolowania komórek hodowanych w naczyniach hodowlanych lub oddzielania wielu próbek przymocowanych do szkiełek mikroskopowych.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL666475-5EA | 4061832400853 |