Kluczowe dokumenty
GBL615101
Uszczelki Grace Bio-Labs 6226, asortyment
with applicator stick, pack of 8 ea
Synonim(y):
komorowe szkło osłonowe, komory hybrydyzacyjne, komory inkubacyjne, prowadnice komorowe, szkiełka nakrywkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
silicone (on glass)
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 615101
wymiary zewnętrzne
Various mm × Various mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybór komór reakcyjnych, które każde laboratorium powinno mieć pod ręką
Zachowaj cenne próbki i odczynniki, wybierając optymalną powierzchnię i objętość dla danego zastosowania i stwórz bezpieczne uszczelnienie, aby wyeliminować parowanie. HybriWells to łatwe w użyciu obudowy do stosowania na różnych gładkich powierzchniach. Jednorazową komorę można łatwo i czysto wyjąć, nawet po podgrzaniu. Uszczelki HybriWell są stabilne termicznie do 97°C i odporne na bufory wodne i detergenty. Wykonana z wolnego od nukleaz, hydrofobowego materiału, komora HybriWell nie zatrzymuje ani nie wiąże sond i jest całkowicie kompatybilna z próbkami biologicznymi.
Zastosowanie obejmuje:
Zachowaj cenne próbki i odczynniki, wybierając optymalną powierzchnię i objętość dla danego zastosowania i stwórz bezpieczne uszczelnienie, aby wyeliminować parowanie. HybriWells to łatwe w użyciu obudowy do stosowania na różnych gładkich powierzchniach. Jednorazową komorę można łatwo i czysto wyjąć, nawet po podgrzaniu. Uszczelki HybriWell są stabilne termicznie do 97°C i odporne na bufory wodne i detergenty. Wykonana z wolnego od nukleaz, hydrofobowego materiału, komora HybriWell nie zatrzymuje ani nie wiąże sond i jest całkowicie kompatybilna z próbkami biologicznymi.
Zastosowanie obejmuje:
- Hybrydyzacja in situ
- Mikromacierze
- Immunocytochemia
- Amplifikacja DNA
- Neurofizjologia
- Kinetyka reakcji
- Szybkie mikroprzepływowe prototypowanie
- Programowalne tablice białkowe z kwasem nukleinowym
Informacje prawne
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
- GBL611101Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber, chamber volume 18 μL, diam. × thickness 13 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mmKarta charakterystyki
- GBL611102Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber, chamber volume 30 μL, diam. × thickness 20 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mmKarta charakterystyki
- GBL611104Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber, chamber volume 30-50 μL, L × W × thickness 21.6 mm × 21.6 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mmKarta charakterystyki
- GBL611105Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber, chamber volume 50-100 μL, L × W × thickness 21 mm × 40 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mmKarta charakterystyki
- GBL611205Grace Bio-Labs HybriWell-FL™ sealing system, Fluor-"friendly" adhesive chamber, chamber volume 50-100 μL, L × W × thickness 22 mm × 40 mm × 0.12 mm, port diam. 1.5 mmKarta charakterystyki
- GBL612105Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber, chamber volume 275-320 μL, L × W × thickness 60 mm × 21 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mmKarta charakterystyki
- GBL612101Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber, chamber volume 180-200 μL, L × W × thickness 22 mm × 40 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mmKarta charakterystyki
- GBL612202Grace Bio-Labs HybriWell-FL™ sealing system, Fluor-"friendly" adhesive chamber, chamber volume 280-330 μL, L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mmKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (8)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL615101-1EA | 4061826709368 |