GBL664172
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, (No adhesive)
Synonim(y):
arkusz silikonu
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
clear silicon
Właściwości
(No adhesive)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664172
dł. × szerokość
180 mm × 130 mm
grubość
0.8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przezroczysty materiał silikonowy CultureWell pozwala badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Mogą być używane do izolowania komórek hodowanych w naczyniach hodowlanych lub oddzielania wielu próbek przymocowanych do szkiełek mikroskopowych.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL664172-5EA | 4061832399980 |