GF89529261
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 100X100 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 100 × 100 mm
Synonim(y):
SI303100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 895-292-61
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF89529261-1EA | 4061825005669 |
GF89529261-10EA | 4061825005652 |
GF89529261-20EA | 4061825005676 |
GF89529261-5EA | 4061825005690 |
GF89529261-2EA | 4061825005683 |