Kluczowe dokumenty
GBL103260
Grace Bio-Labs CultureWell adapter tray
holds 4 x 16 well chamber slides
Synonim(y):
chambered coverglass adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
black polystyrene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 103260
zewnętrzne dł. × szer.
127.5 mm × 85.5 mm
Opis ogólny
The adapter tray fits most universal microscope adapters and is compatible with high content screening instruments.
CultureWell Microplate Adapter Tray holds up to 4 CultureWell 16 Chambers for higher throughput.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)