Kluczowe dokumenty
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Synonim(y):
multi slide viewer, slide viewer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
Właściwości
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 400104
Opis ogólny
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)