Kluczowe dokumenty
PEZXMSH01
Millipore
712 EZ Slide
Microscope slide holder for 4 and 8 well units, holds two slides
Synonim(y):
Zjeżdżalnie komorowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiały
polystyrene
Poziom jakości
Właściwości
holds two slides
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Millicell®
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
Wysokość
14.7 mm , with device excluding cover
17 mm , with device including cover
9.5 mm
Długość
128 mm
Szerokość
86 mm
kolor
black
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Uchwyt mikroskopu 712 EZ Slide pasuje do dwóch szkiełek 712 EZ Slide (4- i 8-dołkowych).
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.