PEZGS0896
Millicell® EZ Slide
8-well glass chamber slide, 0.7 cm2/well, 96/pk, sterile
Synonim(y):
8 well glass slide, Chamber slides
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene wells
polystyrene lid
soda-lime glass slide
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
Właściwości
Raised corner ridges on the lid facilitate stacking of multiple units
opakowanie
case of 96 (6 boxes, 16 units/box)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
dł. × szer. × wys.
75 mm × 25 mm × 1 mm, slide only
77.8 mm × 33.8 mm × 13.9 mm, excluding lid
77.8 mm × 33.8 mm × 16.2 mm, including lid
rozmiar
8 wells
powierzchnia dołka
0.7 cm2
pojemność dołka
200-700 μL
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
- Culture, fix, and stain the cells according to preferred protocol.
- To access the microscope slide, hold the Millicell EZ SLIDE down on a flat surface and break the four tabs by pushing them down with the thumb. Remove the cover. Hold the slide down and lift the wells upward to remove. Remove slide from holder.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.