Kluczowe dokumenty
P3C030C00
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 88 cm2, NMWCO 30 kDa
Synonim(y):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® 30 kDa Membrane, C Screen, 88 cm2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 1.5 mL (in feed channel)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 50 °C
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 40 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
0.8 cm (0.33 in.)
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Szerokość
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
88 cm2
powierzchnia membrany
88 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
macierz
Ultracel® (Membrane)
wielkość porów
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C030C00 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 30 kDa NMWCO, a filtration area of 88 cm2, a PLCTK membrane, and dimensions measuring 3.8 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L).
Cechy i korzyści
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z jednoprzebiegowej filtracji z przepływem stycznym w dalszym procesie i skalowania między kapsułkami i kasetami.