Merck
P3C030C10
Millipore
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa
Synonim(y):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 1.14 m2
About This Item
Kod UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
Materiały
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 170 mL (in feed channel)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
3.8 cm (1.51 in.)
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Szerokość
17.8 cm (7 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.14 m2
powierzchnia membrany
1.14 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Ultracel® (Membrane)
wielkość porów
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Opis ogólny
Pellicon® 3 filtration devices are advanced, high-performance cassettes ideal for today’s higher titer therapeutic antibodies as well as the more demanding filtration processes that require higher operating pressures, temperatures and caustic cleaning regimes.
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C030C10 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 30 kDa NMWCO, a filtration area of 1.14 m2, a PLCTK membrane, and dimensions measuring 2.4 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L).
Cechy i korzyści
  • Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
  • High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
  • Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
  • Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
  • Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
  • Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
  • Easy installation & care – simple to install and maintain
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z jednoprzebiegowej filtracji z przepływem stycznym w dalszym procesie i skalowania między kapsułkami i kasetami.
Zapoznaj się z najlepszymi praktykami dotyczącymi stosowania kapsułek Pellicon® w przetwarzaniu ADC, a także z danymi z dwóch badań wykorzystujących kapsułki Pellicon® i kasety Pellicon® w procesie produkcji ADC.