Kluczowe dokumenty
P3C030C01
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
Synonim(y):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.11 m2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 18 mL (in feed channel)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
2.3 cm (0.90 in.)
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Szerokość
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.11 m2
powierzchnia membrany
0.11 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
macierz
Ultracel® (Membrane)
wielkość porów
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Opis ogólny
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C030C01 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 30 kDa NMWCO, a filtration area of 0.11 m2, a PLCTK membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Cechy i korzyści
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Zapoznaj się z najlepszymi praktykami dotyczącymi stosowania kapsułek Pellicon® w przetwarzaniu ADC, a także z danymi z dwóch badań wykorzystujących kapsułki Pellicon® i kasety Pellicon® w procesie produkcji ADC.
Uzyskaj praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z jednoprzebiegowej filtracji z przepływem stycznym w dalszym procesie i skalowania między kapsułkami i kasetami.