P3B030A00
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
30kDa, A Screen, 88 cm2
Synonim(y):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 30 kDa Membrane, A Screen, 88cm2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
metody
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
0.8 cm (0.33 in.)
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Szerokość
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
88 cm2
powierzchnia membrany
88 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Biomax® (Membrane)
wielkość porów
30 kDa NMWCO
pH
1-14
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane is perfect for the filtration of monoclonal antibodies and solutions containing albumin, hormones, vaccines and growth factors.
This P3B030A00 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 30 kDa NMWCO, a filtration area of 88 cm2, a Biomax® 30 membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Cechy i korzyści
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
Dowiedz się więcej o procesie produkcji atenuowanych szczepionek wirusowych: hodowla komórkowa, klarowanie, obróbka nukleazą, chromatografia i sterylna filtracja.