GBL246870
Grace Bio-Labs ProPlate® tray set
for spring clip modules
Synonim(y):
moduł slajdów, uchwyt suwaka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 246870
wymiary zewnętrzne
85.3 mm × 127.5 mm
kolor
none
Powiązane kategorie
Opis ogólny
holds up to 3 slides, includes cover, applicator, and 10 seal strips
Informacje prawne
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL246870-1EA | 4061832390901 |