GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
Synonim(y):
slide holder, slide module
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 246879
wymiary zewnętrzne
85.3 mm × 127.5 mm
kolor
none
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Informacje prawne
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.