GBL244862
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system, slide module
area 7x7 mm , square, with stainless steel spring clips, wells, 16
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black silicon
square wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
wells 16
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 244862
obszar
7x7 mm , square
rozmiar
16 wells
pojemność dołka
350 μL
kolor
none
Opis ogólny
Three or four slides fit into a tray (depending on clip choice). The resulting multi-array chamber tray set produces a modular plate with a standard microtiter plate footprint and well spacing allowing high-throughput robotic processing of up to 256 arrays.
Features:
- Up to 64 leak-proof wells on any slide surface without the use of adhesive
- Microtiter plate well spacing facilitates use with multichannel pipettes
- 7 x 7 mm square wells are ideal for high content arrays 5-350 ul well volumes accommodate small reagent and large wash volumes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)