Kluczowe dokumenty
CLS294775X25
Corning® microscope slides, plain
L × W 75 mm × 25 mm
Synonim(y):
microscope slides
About This Item
Kod UNSPSC:
41122601
NACRES:
NB.16
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 10 (pack 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 2947-75X25
dł. × szerokość
75 mm × 25 mm
grubość
0.90-1.10 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
These 75 x 25 mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are not frosted. Slides are 0.9 to 1.10 mm thick.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: This is the suggested replacement for CLS29473X1
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Calibration of optical coherence tomography angiography with a microfluidic chip.
Johnny P Su et al.
Journal of biomedical optics, 21(8), 86015-86015 (2016-08-25)