Z681156
Colored Microscope slides
white
Synonim(y):
235502108
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
producent / nazwa handlowa
DURAN® 235502108
szer. × dł. × wys.
26 mm × 76 mm × 1.0 mm
kolor
white
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Mają one jedną powierzchnię z białym, niebieskim lub żółtym polem etykiety. Dzięki temu różne preparaty mogą być wyraźnie rozróżniane na podstawie etykiety. Kolorowy nadruk pola etykiety jest odporny na działanie wszystkich rozpuszczalników zwykle stosowanych w laboratorium.
Te szlifowane pod kątem 90° białe szkiełka mikroskopowe PRINT z zaokrąglonymi rogami są idealne do stosowania w automatycznych maszynach, ponieważ można uniknąć pęknięć szkła w kasetach i na przenośnikach taśmowych maszyn.
Te szlifowane pod kątem 90° białe szkiełka mikroskopowe PRINT z zaokrąglonymi rogami są idealne do stosowania w automatycznych maszynach, ponieważ można uniknąć pęknięć szkła w kasetach i na przenośnikach taśmowych maszyn.
- Szkiełko mikroskopowe o standardowych wymiarach 26 x 76 mm
- Grubość szkła 1,0 ± 0,05 mm
- Krawędzie szkiełek są jednolite i krystalicznie czyste
- Bardzo jednolita zwilżalność
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)