GBL112359
Grace Bio-Labs Culturewell™ chamberSLIP 16
wells, 16, with non-removable chambered coverglass, sterile, pack of 8
Synonim(y):
Nieusuwalna szyba komorowa, Nieusuwalny szkiełko nakrywkowe z komorą
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
wells 16
with non-removable chambered coverglass
opakowanie
pack of 8
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 112359
pojemność dołka × powierzchnia
100-250 μL × 0.4 cm2
Opis ogólny
CultureWell ChamberSLIP 16 NON-Removable Chambered Coverglass, 16-dołkowe, nr 1.5 niemieckie borokrzemowe szkło osłonowe. Produkt składa się z naczyń do hodowli komórkowych w formacie 2×8 o standardowej objętości płytki 96-dołkowej i rozstawie dołków.
ChamberSLIP 16 Coverslip Non-Removable Format ma stałe komory, które nie oddzielają się od szkła osłonowego do zastosowań, które nie wymagają montażu stałych komórek.
ChamberSLIP 16 Coverslip Non-Removable Format ma stałe komory, które nie oddzielają się od szkła osłonowego do zastosowań, które nie wymagają montażu stałych komórek.
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)