GBL103340
Grace Bio-Labs CultureWell™ chambered coverglass
wells, 4, diam. × thickness 9 mm × 1 mm, volume 50-100 μL
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory coverglass, komora obrazowania fluorescencyjnego, komora obrazowania ilościowego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass backing
clear silicon chamber
colorless
sterylność
(sterile)
sterile
Właściwości
wells 4
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 103340
śr. × grubość
9 mm × 1 mm
zewnętrzne dł. × szer.
61 mm × 24 mm
pojemność
50-100 μL
powierzchnia dołka
0.6 cm2
dołki
4
Opis ogólny
Grace Bio-Labs chambered coverglass products consist of removable / reusable non-cytotoxic silicone gaskets secured to 24 mm x 50 mm, number 1.5 German coverglass. They may be placed in sterile culture plates or 100 mm diameter culture dishes.
- The thin flat coverglass is the optimal platform for high resolution microscopy and high-sensitivity, quantitative, fluorescent imaging.
- Leak-proof design eliminates well-to-well cross contamination.
- Gaskets stabilize coverglass and provide convenient handling using conventional microscope slide holders and accessories.
- Gaskets are removable for high resolution imaging and may be resterilized and reused.
- Well spacing facilitates liquid handling utilizing multichannel pipettes and robotic dispensers.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL103340-20EA | 4061832398105 |