Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA004135
Sigma-Aldrich
Anti-CRABP2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CRABP-II, Anti-Cellular retinoic acid-binding protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IKQEGDTFYIKTSTTVRTTEINFKVGEEFEEQTVDGRPCKSLVKWESENKMVCEQKLLKGEGPKTSWTRELTNDGELILTMTADDVVCTRVYVRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRABP2(1382)
Opis ogólny
Komórkowe białko wiążące kwas retinowy 2 (CRABP2) jest wewnątrzkomórkowym białkiem wiążącym lipidy, zaangażowanym w stymulację aktywności transkrypcyjnej receptora. Doniesienia pokazują, że CRABP-II zawiera trzy potencjalne miejsca SUMOylacji skupione na K45, K87 i K102.
Immunogen
Cellular retinoic acid-binding protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-CRABP2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Komórkowe białko wiążące kwas retinowy 2 (CRABP2) odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu aktywności transkrypcyjnej. W jądrze, wiążąc się bezpośrednio z receptorem jądrowym RAR, tworzy kompleks łączący kwas retinowy (RA) z białka wiążącego do receptora. Ta interakcja ostatecznie pomaga przyspieszyć aktywność transkrypcyjną. Może to mieć wpływ na niedojrzały fenotyp komórek glejaka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79911
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irina Favorskaya et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(10), 10295-10300 (2014-07-19)
The impairment of retinoic acid (RA)-dependent signaling is a frequent event during carcinogenesis. Cellular retinoic acid-binding proteins (CRABP1 and CRABP2) are important modulators of RA activity. Up to date, the role of these proteins in cancer progression remains poorly investigated.
Rie Ozaki et al.
PloS one, 12(3), e0173035-e0173035 (2017-03-03)
Upon breaching of the endometrial surface epithelium, the implanting embryo embeds in the decidualizing stroma. Retinoic acid (RA), a metabolite of vitamin A, is an important morphogen during embryonic and fetal development, although the role of the RA pathway in
Benito Campos et al.
International journal of cancer, 131(8), 1963-1968 (2012-01-26)
Impairment of endogenous differentiation pathways like retinoic acid (RA) signaling seems to be a central pathogenetic event in astrocytic gliomas. Among others, expression of the differentiation-promoting RA chaperon protein cellular retinoic acid binding protein 2 (CRABP2) is extenuated in high-grade
Avijit Majumdar et al.
The Journal of biological chemistry, 286(49), 42749-42757 (2011-10-15)
Cellular retinoic acid-binding protein II (CRABP-II) undergoes nuclear translocation upon binding of retinoic acid (RA). In the nucleus, CRABP-II directly binds to the nuclear receptor RAR to form a complex through which RA is "channeled" from the binding protein to
Katharina Seidensaal et al.
Molecular cancer, 14, 204-204 (2015-12-05)
An inverse correlation between expression of the aldehyde dehydrogenase 1 subfamily A2 (ALDH1A2) and gene promoter methylation has been identified as a common feature of oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC). Moreover, low ALDH1A2 expression was associated with an unfavorable prognosis