CLS354236
Corning® Collagen I
from rat(tail, Natural), pack of 100 mg
Synonim(y):
Kolagen Corning, Kolagen typu I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.7
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat (tail, Natural)
opakowanie
pack of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Corning 354236
Opis ogólny
Corning Collagen I, ogon szczura, 100 mg, jest stosowany jako cienka warstwa na powierzchniach hodowli tkankowych w celu zwiększenia przyczepności i proliferacji komórek lub jako żel w celu promowania ekspresji morfologii i funkcji specyficznych dla komórek.
Źródło
Ścięgno ogona szczura
Jakość
Czystość = 90% metodą SDS-PAGE
Testowany pod kątem: zdolności do promowania przyczepiania się i rozprzestrzeniania ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-1080
Tworzy twardy żel do rozcieńczenia 1:10; dalsze rozcieńczenie zmniejszy sztywność żelu
Testowany i uznany za negatywny pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy
Formulacja
Płyn w 0.02 N kwasu octowego, zakres stężeń 3-4 mg/ml
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C. Nie zamrażać.
Postępowanie
Skuteczny jako żel lub cienka powłoka w zalecanym stężeniu 5-10 μg/cm² powierzchni wzrostu w zależności od typu komórek.
Źródło
Ścięgno ogona szczura
Jakość
Czystość = 90% metodą SDS-PAGE
Testowany pod kątem: zdolności do promowania przyczepiania się i rozprzestrzeniania ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-1080
Tworzy twardy żel do rozcieńczenia 1:10; dalsze rozcieńczenie zmniejszy sztywność żelu
Testowany i uznany za negatywny pod kątem bakterii, grzybów i mykoplazmy
Formulacja
Płyn w 0.02 N kwasu octowego, zakres stężeń 3-4 mg/ml
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze od 2° do 8°C. Nie zamrażać.
Postępowanie
Skuteczny jako żel lub cienka powłoka w zalecanym stężeniu 5-10 μg/cm² powierzchni wzrostu w zależności od typu komórek.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354236-1EA | 4065266912104 |