Kluczowe dokumenty
CLS354249
Corning® Collagen I
from rat(tail, High Protein), pack of 100 mg
Synonim(y):
Kolagen Corning, Kolagen I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.7
pochodzenie biologiczne
rat (tail, High Protein)
opakowanie
pack of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Corning 354249
Opis ogólny
Corning Collagen I HC, ogon szczura, 100 mg, jest dostarczany w postaci płynu w 0,02N kwasie octowym o zakresie stężeń 8-11 mg/ml. Produkt został przetestowany pod kątem zdolności do promowania przyłączania i rozprzestrzeniania się ludzkich komórek włókniakomięsaka HT 1080. 1/opakowanie, dawniej nr kat. #40040. Kolageny te zostały wykorzystane do hodowli różnych typów komórek w celu promowania adhezji, wzrostu i/lub różnicowania.
Formuła
Kolagen I HC, ogon szczura - 0.02N w kwasie octowym
Zakres stężeń 8-11 mg/ml
Źródło
Ścięgno ogona szczura
Jakość
Czystość > 90% metodą SDS-PAGE
Testowany pod kątem zdolności do promowania przyczepiania się i rozprzestrzeniania ludzkich komórek włókniakomięsaka HT 1080.
Stwierdzono ujemny wynik na obecność bakterii, grzybów i mykoplazmy.
Tworzy twardy żel do stężenia 0,3 mg/ml. Dalsze rozcieńczanie może zmniejszyć sztywność żelu, podobnie jak czas od wytworzenia.
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej 3 miesiące od dnia wysyłki, gdy jest przechowywany w temperaturze od 2° do 8°C. Nie zamrażać.
Obsługa
Rat Tail Collagen HC jest stosowany jako żel trójwymiarowy i tworzy twardy żel do stężenia 0,3 mg/ml. Procedury żelowania dołączone do produktu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)