CLS354231
Corning® Collagen I
from bovine, pack of 30 mg
Synonim(y):
macierz zewnątrzkomórkowa
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 30 mg
producent / nazwa handlowa
Corning 354231
metody
cell attachment: suitable
Opis ogólny
Źródło
Skóra bydlęca
Jakość
Czystość > 95% przez SDS-PAGE
Wykazano, że promuje przyczepianie i rozprzestrzenianie się ludzkich komórek włókniakomięsaka HT-1080
Testowany pod kątem tworzenia twardego żelu przez wystawienie na działanie oparów amoniaku z roztworów 0,5 mg / ml. Dalsze rozcieńczanie zmniejszy sztywność żelu. UWAGA: Ten preparat zawiera natywne cząsteczki kolagenu z niewielką ilością naciętych lub skróconych sekwencji w wyniku obróbki pepsyną.
Przetestowany i uznany za negatywny dla bakterii, grzybów i mykoplazmy
Formulacja
Płynny w 0,012 N HCl
Przygotowanie i przechowywanie
Stabilny przez co najmniej trzy miesiące w temperaturze od 2 ° do 8 ° C. Nie zamrażać.
Obsługa
Skuteczny jako żel lub cienka powłoka w zalecanym stężeniu 5-10 μg/cm² powierzchni wzrostu w zależności od typu komórek
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354231-1EA | 4065266912050 |