Kluczowe dokumenty
AV44289
Sigma-Aldrich
Anti-PSEN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AD3L, Anti-AD4, Anti-PS2, Anti-Presenilin 2 (Alzheimer disease 4), Anti-STM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, human, dog, rat, guinea pig, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSEN2(5664)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego PSEN2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PSEN2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Presenilina 2 (PSEN2; PS2; AD4) reguluje aktywność γ-sekretazy, enzymu, który rozszczepia białko prekursorowe amyloidu (APP). Badania wskazują, że PSEN2 może również regulować rozszczepianie receptora Notch, który z kolei reguluje aktywność gamma-sekretazy. Preseniliny regulują uwalnianie neuroprzekaźników w synapsach i wewnątrzkomórkową homeostazę Ca+2. Mutacje w genach kodujących preseniliny są powiązane z rodzinną chorobą Alzheimera.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VVVATIKSVRFYTEKNGQLIYTPFTEDTPSVGQRLLNSVLNTLIMISVIV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bei Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(37), 15091-15096 (2013-08-07)
Presenilin (PS) plays a central role in the pathogenesis of Alzheimer's disease, and loss of PS causes progressive memory impairment and age-related neurodegeneration in the mouse cerebral cortex. In hippocampal neurons, PS is essential for neurotransmitter release, NMDA receptor-mediated responses
Xike Qin et al.
The American journal of pathology, 187(8), 1828-1847 (2017-06-24)
A sporadic form of Alzheimer disease (AD) and vascular dementia share many risk factors, and their pathogenic mechanisms are suggested to be related. Transcription factor early growth response 1 (Egr-1) regulates various vascular pathologies and is up-regulated in both AD
Bruno A Benitez et al.
PLoS genetics, 9(8), e1003685-e1003685 (2013-08-31)
The primary constituents of plaques (Aβ42/Aβ40) and neurofibrillary tangles (tau and phosphorylated forms of tau [ptau]) are the current leading diagnostic and prognostic cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers for AD. In this study, we performed deep sequencing of APP, PSEN1, PSEN2
Andrea Pilotto et al.
BioMed research international, 2013, 689591-689591 (2014-01-01)
The discovery of monogenic forms of Alzheimer's Disease (AD) associated with mutations within PSEN1, PSEN2, and APP genes is giving a big contribution in the understanding of the underpinning mechanisms of this complex disorder. Compared with sporadic form, the phenotype
Tomoko Wakabayashi et al.
Physiology (Bethesda, Md.), 23, 194-204 (2008-08-14)
The presenilins in combination with other proteins generate different gamma-secretases, which are involved in the regulated intramembrane proteolysis of a variety of proteins. Understanding the specificity and regulation of these proteases will potentially lead to novel therapeutics for Alzheimer's disease