Kluczowe dokumenty
BR65805
BRAND® desiccator
size 150 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
opis
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 65805
rozmiar
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pokrywa z poliwęglanu. Podstawa z PP i taca ze środkiem osuszającym. Korek odpowietrzający z zaworem zwrotnym w pokrywie. Uszczelnienie między pokrywą a podstawą: O-ring z kauczuku polichlorobutadienowego (CK), ściskany próżniowo. Lekki i łatwy w obsłudze.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR65805-1EA4061831866278