Kluczowe dokumenty
Z317446
Duran® desiccator
I.D. 250 mm
Synonim(y):
247816604
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
357 mm
śr. wewn.
250 mm
Opis ogólny
Flat flange, and cover with knob.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)