Kluczowe dokumenty
Z317403
Duran® desiccator
I.D. 100 mm
Synonim(y):
247814603
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
187 mm
śr. wewn.
100 mm
Opis ogólny
Flat flange, and cover with knob.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)