BR27819
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL, type 2
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27819
zakres pomiaru
accuracy: 0.02 mL
pojemność
2 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR27819-12EA | 4061831855395 |