BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
Synonim(y):
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass (5.4)
producent / nazwa handlowa
BRAND 13926
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nowa generacja biuret firmy BRAND. Z korkiem z PTFE, szybkim do demontażu i łatwym do czyszczenia. Prosta naprawa - wszystkie elementy można wymienić. Szkło borokrzemianowe 3.3, zdejmowany korek PTFE. 25 ml: Granice błędu zgodnie z klasą B, DIN EN ISO 385. 50 ml: Zgodnie z normą DIN EN ISO 385, klasa B.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR13926-1EA | 4061831864045 |