BR578000
BRAND® burette clamp, aluminum die casting for 2 burettes, with roll mounting
Synonim(y):
Accessories, Burette clamp, Burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 78000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Biurety o pojemności do 50 ml można zamontować w kilka sekund. Zaciski pokryte PVC zapewniają pewny chwyt. Wygodna regulacja wysokości. Podziałki pozostają widoczne. Bardzo wytrzymała konstrukcja, łatwa obsługa. Zintegrowane złącze podtrzymujące.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR578000-1EA | 4061831866230 |