BAF182040000
SP 8949 Zacisk pojedynczej biurety
for Poly-Jaque™ Plastic Lab Jack Z158062
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
to hold Single
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18204-0000
Opis ogólny
Niekorodujące zaciski stabilnie utrzymują biurety na miejscu.
Cechy i korzyści
- Miękkie gumowe podkładki utrzymują biuretę bez zarysowań
- Zacisk pasuje do standardowego pręta nośnego 12,5 mm (½") i zawiera adapter pasujący do węższego pręta 9,5 mm (⅜") (pręt nośny nie wchodzi w skład zestawu)
- Wykonany z odpornego chemicznie polipropylenu; autoklawowalny w temperaturze 121°C (250°F)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Poly-jaque is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)