Z768308
Labeling tape
yellow, W × L 3/4 in. × 500 in.
Synonim(y):
taśma z etykietami, żółta taśma
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
yellow
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LBTP-1100
szer. × dł.
3/4 in. × 500 in.
Opis ogólny
- Mocne, trwałe, odporne na olej i ścieranie, wodoodporne i niebrudzące
- Doskonałe do ogólnej identyfikacji i kodowania kolorami
- Zakres temperatur: od -23°C do +121°C
- Możliwość znakowania długopisem, ołówkiem lub markerem permanentnym
- Przykleja się do większości powierzchni, w tym szkła, plastiku i metalu
- Repozycjonowalny, czysty, usuwalny system klejący, który nie pozostawia śladów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)