Z509507
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Heavy duty
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
wymiary podstawy
6 in. × 9 in.
pręt śr. × dł.
1/2 in. × 24 in.
Opis ogólny
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z509507-1EA | 4061832333748 |