BR13948
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 50 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
Synonim(y):
Accessories, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 13948
Długość
705 mm
rozmiar
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapasowe probówki 1191 do biuret kompaktowych są wykonane z wysokiej jakości przezroczystego szkła Boro 3.3, zapewniającego zarówno trwałość, jak i widoczność w celu dokładnego pomiaru cieczy. Te zapasowe rurki zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o kompatybilności z kompaktowymi biuretami BLAU1191 i SILBERBRAND, co czyni je niezawodnym wyborem do konserwacji systemów obsługi cieczy.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR13948-1EA | 4061831864090 |