BR13913
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 0.02 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 13913
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
Długość
795 mm
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1185 Schellbach Stripe - oznaczenia pierścieniowe na głównych podziałkach. Odczyt w punkcie styku dwóch końcówek. Klasa AS
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR13913-1EA | 4061831853209 |